Print…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 378 EUR
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Peso Molecular: 114.15 g/mol
Ponto de ebulição: 225.5
Ponto de Fusão: 8.2 °C
Densidade: 1.05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93
Número MDL : MFCD00003188
Número CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Merck Index: 13,03275
Encomendar
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA