Print…
Tricloroacetato de sódio 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: TCA-Na
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 25 EUR
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Tricloroacetato de sódio 97%
Tricloroacetato de sódio
Fórmula: C₂Cl₃NaO₂
Peso Molecular: 185.37 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064198
Número CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %