Print…
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
184060250 184061000
ACRO184060250EA 25.7 EUR
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Fórmula: C₆H₉NOS
Peso Molecular: 143.21 g/mol
Ponto de ebulição: 135 °C (7 mmHg)
Densidade: 1.19 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00005339
Número CAS: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %