Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
182500050 182500250
ACRO182500050EA 65 EUR
ACRO182500050 ACRO182500250
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Número MDL : MFCD00002902
Número CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥90 %
Identification Chlorides: passes test
UV Lambda max 525 nm
Absorbance scale 0.31 to 0.35 (A525/A351)