Print…
9-Anthracenemethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
181870250 181870050
ACRO181870250EA 151 EUR
ACRO181870250 ACRO181870050
9-Anthracenemethanol 98%
9-Anthracenemethanol
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001264
Número CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %