Print…
n-Butyllithium 1.6 M em hexanos, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
181271000 181275000 181278000
181271000.EA 58 EUR
181271000. 181275000. 181278000.
n-Butyllithium 1.6 M em hexanos, AcroSeal®
n-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Peso Molecular: 64.06 g/mol
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.68 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009414
Número CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.49 to 1.70 M
Free base ≤1 %