Print…
Cloroformato de butilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 140 EUR
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Cloroformato de butilo 98%
Cloroformato de butilo
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de ebulição: 142
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000650
Número CAS: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA