Print…
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
176540050 176540010 176540100 176540250
ACRO176540050EA 107 EUR
ACRO176540050 ACRO176540010 ACRO176540100 ACRO176540250
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene 99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Fórmula: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Ponto de ebulição: 556 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004766
Número CAS: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
HPLC ≥95 %