Print…
3-Bromofuran 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com carbonato de cálcio
175260025 175260100
ACRO175260025EA 86.1 EUR
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromofuran 98% estabilizada
3-Bromofuran
Fórmula: C₄H₃BrO
Peso Molecular: 146.97 g/mol
Ponto de ebulição: 103 °C (750 mmHg)
Densidade: 1.635 g/cm³
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005347
Número CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate