Print…
Methyl propiolate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
174040100 174040500 174042500
ACRO174040100EA 94 EUR
ACRO174040100 ACRO174040500 ACRO174042500
Methyl propiolate 99%
Methyl propiolate
Fórmula: C₄H₄O₂
Peso Molecular: 84.07 g/mol
Ponto de ebulição: 105
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008572
Número CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %