Print…
Tricina 98% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
172640250 172641000 172642500 172640010
ACRO172640250EA 30.7 EUR
ACRO172640250 ACRO172641000 ACRO172642500 ACRO172640010
Tricina 98% para bioquímica
Tricine
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: 180…184 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm