Print…
Undec-10-enoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
171581000 171585000
ACRO171581000EA 109 EUR
ACRO171581000 ACRO171585000
Undec-10-enoyl chloride 98%
Undec-10-enoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₉ClO
Ponto de ebulição: 120…122 °C (10 mmHg)
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Número MDL : MFCD00000772
Número CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4532 to 1.4552 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %