Print…
meso-Tetraphenylporphine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
171210010 171210050 171210250
ACRO171210010EA 51.9 EUR
ACRO171210010 ACRO171210050 ACRO171210250
meso-Tetraphenylporphine 97%
meso-Tetraphenylporphine
Fórmula: C₄₄H₃₀N₄
Peso Molecular: 614.75 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011680
Número CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
Encomendar
Appearance Blue to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤3 % Chlorin