Print…
2-Bromothiazole 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
170910050 170910250
ACRO170910050EA 61 EUR
ACRO170910050 ACRO170910250
2-Bromothiazole 98+%
2-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de ebulição: 70…71 °C (20 mmHg)
Densidade: 1,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005316
Número CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %