Print…
Phthalimide potassium salt derivado 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N-Potassium phthalimide, Potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, Potassium phthalimide
170861000 170865000 170860025
ACRO170861000EA 46.2 EUR
ACRO170861000 ACRO170865000 ACRO170860025
Phthalimide potassium salt derivado 99%
Phthalimide potassium salt
Fórmula: C₈H₄KNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005887
Número CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
Encomendar
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)