Print…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
170440250 170441000
ACRO170440250EA 73.4 EUR
ACRO170440250 ACRO170441000
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Número MDL : MFCD00002289
Número CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %