Print…
Phenoxyacetic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
169870050 169871000 169875000 169870025
ACRO169870050EA 18.6 EUR
ACRO169870050 ACRO169871000 ACRO169875000 ACRO169870025
Phenoxyacetic acid 98+%
Phenoxyacetic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 285 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004296
Número CAS: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 12,07407
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure