Print…
Monobenzona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 44.4 EUR
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
Monobenzona 98%
Monobenzona
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121…122 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002333
Número CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331
Encomendar
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %