Print…
Methyl bromoacetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 277 EUR
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Methyl bromoacetate 99%
Methyl bromoacetate
Fórmula: BrCH₂COOCH₃
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,61 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000189
Número CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II