Print…
Isovaleryl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 25.4 EUR
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Isovaleryl chloride 98%
Isovaleryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Densidade: 0.98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Número MDL : MFCD00000738
Número CAS: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05253
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %