Print…
3-Nitrophthalic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168990250 168991000
ACRO168990250EA 47.6 EUR
ACRO168990250 ACRO168991000
3-Nitrophthalic anhydride 97%
3-Nitrophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃NO₅
Peso Molecular: 193.12 g/mol
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Número MDL : MFCD00005921
Número CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration by coupling ≥96.0 %