Print…
Ácido metacrílico 99.5% estabilizada, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ácido 2-metilpropenóico
168310010 168310040 168310250 168312500 168315000 168310251
ACRO168310010EA 86 EUR
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000 ACRO168310251
Ácido metacrílico 99.5% estabilizada, extra puro
Ácido metacrílico
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 163 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002651
Número CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05967
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ