Print…
Valeronitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
167941000 167945000
ACRO167941000EA 48.2 EUR
ACRO167941000 ACRO167945000
Valeronitrile 98%
Valeronitrile
Fórmula: C₅H₉N
Ponto de ebulição: 139…141 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0,79 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001974
Número CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10043
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
GC ≥97.5 %