4-CPA 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-CPA
166961000
166965000
ACRO166961000EA
28.1
EUR
ACRO166961000
ACRO166965000
4-CPA 98%
4-CPA
Fórmula:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: >156 °C Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00004305 Número CAS: 122-88-3 EINECS: 204-581-3 |
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥156 °C |
Water | ≤1 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |