Print…
Thiazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 37.5 EUR
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazole 99%
Thiazole
Fórmula: C₃H₃NS
Ponto de ebulição: 117…118 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -34 °C
Densidade: 1,198 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005315
Número CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09442
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %