Print…
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
165900250 165900050 165901000
ACRO165900250EA 91.7 EUR
ACRO165900250 ACRO165900050 ACRO165901000
1-(2-Pyridyl)piperazine 98%
1-(2-Pyridyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 120…122 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 85 - 87 °C
Densidade: 1,07 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006216
Número CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %