Print…
4,6-Dichloropyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 50.9 EUR
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dichloropyrimidine 97%
4,6-Dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 176 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Densidade: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006109
Número CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %