Print…
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
162760100 162760500
ACRO162760100EA 74.8 EUR
ACRO162760100 ACRO162760500
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Número MDL : MFCD00001829
Número CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %