Print…
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
162480100 162480500 162481000
ACRO162480100EA 60.9 EUR
ACRO162480100 ACRO162480500 ACRO162481000
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Tris(dimethylamino)phosphine
Fórmula: C₆H₁₈N₃P
Ponto de ebulição: 150 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008301
Número CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %