Print…
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
162450010 162450050
ACRO162450010EA 62.8 EUR
ACRO162450010 ACRO162450050
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005615
Número CAS: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %