Print…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
161811000 161810250
ACRO161811000EA 156 EUR
ACRO161811000 ACRO161810250
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 97%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 211.86 g/mol
Ponto de ebulição: 171…172 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1 °C
Densidade: 1.539 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000810
Número CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %