Print…
Ethyl crotonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
161381000 161385000
ACRO161381000EA 34.1 EUR
ACRO161381000 ACRO161385000
Ethyl crotonate 96%
Ethyl crotonate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 143
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0.918 g/cm³
Ponto de Inflamação: 34 °C
Número MDL : MFCD00009289
Número CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02625
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml
GC ≥95 %
Acid value ≤1 mg KOH/g