Print…
3-Nitrophthalic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
160161000 160165000 160160025
ACRO160161000EA 49.4 EUR
ACRO160161000 ACRO160165000 ACRO160160025
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid
Fórmula: C₈H₅NO₆
Ponto de ebulição: 441 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007138
Número CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %