Print…
Succinato dissódico hexahidratado 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 122 EUR
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
Succinato dissódico hexahidratado 97%
Succinato dissódico hexahidratado
Fórmula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Peso Molecular: 270.14 g/mol
Ponto de Fusão: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149117
Número CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %