Print…
Bromoacetato de etilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromoacetic ethyl ester
158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 31.1 EUR
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Bromoacetato de etilo 98%
Bromoacetato de etilo
Fórmula: BrCH₂COOCH₂CH₃
Peso Molecular: 167 g/mol
Ponto de ebulição: 159 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1.506 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000191
Número CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %