Print…
Thymine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
157850250 157851000 157850050 157855000
ACRO157850250EA 113 EUR
ACRO157850250 ACRO157851000 ACRO157850050 ACRO157855000
Thymine 99%
Thymine
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 389 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 316…317 °C
Densidade: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006026
Número CAS: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %