Print…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 41.6 EUR
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida 95%
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida
Fórmula: C₈H₂₁NOSi₂
Peso Molecular: 203.43 g/mol
Ponto de ebulição: 71…73 °C (35 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 0.82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008270
Número CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %