Print…
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155690250 155691000 155690050
ACRO155690250EA 54.3 EUR
ACRO155690250 ACRO155691000 ACRO155690050
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Fórmula: C₇H₁₉NSi
Ponto de ebulição: 125…126 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,76 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009040
Número CAS: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure