Print…
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
155000250 155001000 155000025 155005000
ACRO155000250EA 72 EUR
ACRO155000250 ACRO155001000 ACRO155000025 ACRO155005000
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado 98%
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Ponto de Fusão: >210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066429
Número CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 97.5 to 102.5 %
Loss on drying 4.0 to 6.9 % (1g,150°C,6h)
Sulfated ash ≤0.3 %