Print…
5-Chlorovaleryl chloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
154770100 154770250 154771000
ACRO154770100EA 92.6 EUR
ACRO154770100 ACRO154770250 ACRO154771000
5-Chlorovaleryl chloride 96%
5-Chlorovaleryl chloride
Fórmula: C₅H₈Cl₂O
Peso Molecular: 155.02 g/mol
Ponto de ebulição: 97…99 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Número MDL : MFCD00000758
Número CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure