Print…
4-Formylbenzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 26.1 EUR
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
4-Formylbenzoic acid 96%
4-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 247 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006951
Número CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure