Print…
Undec-10-enoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
154492500 154495000 154490025
ACRO154492500EA 35.3 EUR
ACRO154492500 ACRO154495000 ACRO154490025
Undec-10-enoic acid 99%
Undec-10-enoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 275 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 24,5 °C
Densidade: 0,911 g/cm³
Ponto de Inflamação: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004442
Número CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure