1,5-difenilcarbazona adequado para análise colorimétrica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
154450100
154450500
ACRO154450100EA
74.2
EUR
ACRO154450100
ACRO154450500
1,5-difenilcarbazona adequado para análise colorimétrica
1,5-difenilcarbazona
Fórmula:
C₁₃H₁₂N₄O Ponto de ebulição: 440 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003024 Número CAS: 538-62-5 EINECS: 208-698-0 Merck Index: 12,03380 |
Appearance | Orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥35 % (Diphenylcarbazone basis) |
Suitability | (for Hg determination) Passes test |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |