Print…
2,2'-Butiliminodietanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 60.5 EUR
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2'-Butiliminodietanol 98%
2,2'-Butiliminodietanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Ponto de ebulição: 264…278 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,968 g/cm³
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002856
Número CAS: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA