Print…
tert-Butyl bromoacetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bromoacetic tert-butyl ester
154340100 154340500 154342500
ACRO154340100EA 40.2 EUR
ACRO154340100 ACRO154340500 ACRO154342500
tert-Butyl bromoacetate 99%
tert-Butyl bromoacetate
Fórmula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 50 °C (10 mmHg)
Densidade: 1.338 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Número MDL : MFCD00000188
Número CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure