Print…
2-Aminothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
153891000 153895000
ACRO153891000EA 23.8 EUR
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Fórmula: C₃H₄N₂S
Ponto de ebulição: 117 °C (20mbar)
Ponto de Fusão: 86…91 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005325
Número CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Encomendar
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %