Print…
2-Formylbenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
152081000 152080250
ACRO152081000EA 57.8 EUR
ACRO152081000 ACRO152080250
2-Formylbenzoic acid 99%
2-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 101 °C (0,4 -rr)
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Densidade: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003336
Número CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %