Print…
2-Metilpropano-1-ol ≥99% ACS
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 125 EUR
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
2-Metilpropano-1-ol ≥99% ACS
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 107,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,803
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99% Min.