Print…
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 51.3 EUR
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
4,4'-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000353
Número CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %