Print…
Isophthalaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
151740050 151740250
ACRO151740050EA 40.6 EUR
ACRO151740050 ACRO151740250
Isophthalaldehyde 99%
Isophthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 136 °C (17hPa)
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Número MDL : MFCD00003372
Número CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 90 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -18.0° to -20.0° (20 °C, 589 nm) (c-1, DMF)